Läs mer
1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazin-d9 (1 mg/ml i metanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Molekylformel | C9 D9 H8 N3 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,9D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N2CCN(CC2)N=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-nitroso-4-(1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonadeuteriocyklopentyl) piperazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.306 |
| Formel vikt | 192.194 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9 1 mg/mL |