Läs mer
1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2 |
| Formel vikt | 183.1372 |
| Procent renhet | >95% |