Läs mer
1-Cyclopentylethanol, 97%
Produktkod. 11392156
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392156 10 g 10g
11382156 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03446.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52829-98-8 | C7H14O | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52829-98-8
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00013743
InChI-nyckel WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-cyclopentylethan-1-ol, cyclopentanemethanol, .alpha.-methyl, alpha-methylcyclopentanemethanol, cyclopentyl ethanol, 1-hydroxyethylcyclopentane, 1-cyclopentylethanol, cyclopentanemethanol, alpha-methyl
PubChem CID 95434
IUPAC-namn 1-cyklopentyletanol
LEDER CC(O)C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopentylethanol
Densitet 0.911
Kokpunkt 68°C (8 mmHg)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 10 g
Beilstein 2069851
Formel vikt 114.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.