Läs mer
1-Cyclopentylethanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11994641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11994641 2 g 2g
1 options
Produktkod. 11994641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441540020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopentylethanol
CAS 52829-98-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.9190g/mL, 0.919
Kokpunkt 169°C to 170°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H14O
Brytningsindex 1.458
MDL-nummer MFCD00013743
Kvantitet 2 g
Synonym 1-cyclopentylethan-1-ol, cyclopentanemethanol, .alpha.-methyl, alpha-methylcyclopentanemethanol, cyclopentyl ethanol, 1-hydroxyethylcyclopentane, 1-cyclopentylethanol, cyclopentanemethanol, alpha-methyl
InChI-nyckel WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(O)C1CCCC1
IUPAC-namn 1-cyclopentylethanol
Molekylvikt (g/mol) 114.19
PubChem CID 95434
Formel vikt 114.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid