missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Cyclopentylpiperazine, TRC

Produktkod. 30355421
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355421 5 g
30365632 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30355421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9890205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21043-40-3
Molekylformel C9H18N2
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Synonym 1-Cyclopentylpiperazine, 4-Cyclopentylpiperazine, N-Cyclopentylpiperazine
IUPAC-namn 1-cyclopentylpiperazine
LEDER C1CCC(C1)N2CCNCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Cyclopentylpiperazine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H18N2/c1-2-4-9(3-1)11-7-5-10-6-8-11/h9-10H,1-8H2
Formel vikt 154.147
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.