Läs mer
1-Cyclopentylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopentylpiperazine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-2-4-9(3-1)11-7-5-10-6-8-11/h9-10H,1-8H2 |
| Formel vikt | 154.147 |