missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Cyclopropane Mycophenolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropane Mycophenolic Acid |
| CAS | 125198-40-5 |
| Molekylformel | C18H22O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(2-((4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)methyl)-1-methylcyclopropyl)propanoic Acid, 2-[(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)methyl]-1-methyl-cyclopropanepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O6/c1-9-12-8-24-17(22)14(12)15(21)11(16(9)23-3)6-10-7-18(10,2)5-4-13(19)20/h10,21H,4-8H2,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CC3CC3(C)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[2-[(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)methyl]-1-methylcyclopropyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.36 |
| Formel vikt | 334.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?