Läs mer
1-Cyclopropyl-1,3-butanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-1,3-butanedione |
| CAS | 21573-10-4 |
| Molekylformel | C7H10O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-1,3-butanedione |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-5(8)4-7(9)6-2-3-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | O=C(C1CC1)CC(C)=O |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropylbutane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0681 |