Läs mer
1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-7-fluoro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-7-fluoro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1391052-97-3 |
| Molekylformel | C16H16FNO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16FNO4/c1-3-22-16(20)11-8-18(9-4-5-9)13-7-12(17)14(21-2)6-10(13)15(11)19/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(OC)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 1-cyclopropyl-7-fluoro-6-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.3 |
| Formel vikt | 305.1063 |