missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Cyclopropyl-3-phenylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-3-phenylpiperazine |
| CAS | 1248907-49-4 |
| Molekylformel | C13H18N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-15(9-8-14-13)12-6-7-12/h1-5,12-14H,6-10H2 |
| LEDER | C1CN(CC(N1)c2ccccc2)C3CC3 |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-3-phenylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.3 |
| Formel vikt | 202.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?