Läs mer
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 94695-52-0 |
| Molekylformel | C13 H8 F3 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-8-3-6-11(10(16)9(8)15)17(5-1-2-5)4-7(12(6)18)13(19)20/h3-5H,1-2H2,(H,19,20) |
| LEDER | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.2 |
| Formel vikt | 283.0456 |