Läs mer
1-cyklopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30051608
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051608 25 mg
1 options
Produktkod. 30051608 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0885.170025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-cyklopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 93107-30-3
Analyt- eller komponentnamn 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H9 F2 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
LEDER OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6,7-difluor-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 265.2123
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 265,055 g/mol