Läs mer
1-cyklopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 93107-30-3 |
| Molekylformel | C13 H9 F2 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | 1-cyklopropyl-6,7-difluor-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.2123 |
| Formel vikt | 265.055 |