Läs mer
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30368781
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30368781 250 mg -
30364808 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30368781 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC988638250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154093-72-8
Molekylformel C13 H9 F2 N O4
Molekylvikt (g/mol) 281.21
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid (8-Hydroxyquinolonic Acid)
IUPAC-namn 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-hydroxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(O)c(F)c(F)cc3C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9F2NO4/c14-8-3-6-10(12(18)9(8)15)16(5-1-2-5)4-7(11(6)17)13(19)20/h3-5,18H,1-2H2,(H,19,20)
Formel vikt 281.05