missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 112811-71-9 |
| Molekylformel | C16 H15 F2 N O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-, ethyl ester, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2NO4/c1-3-23-16(21)10-7-19(8-4-5-8)13-9(14(10)20)6-11(17)12(18)15(13)22-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OC)c(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.29 |
| Formel vikt | 323.0969 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?