Läs mer
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 1797982-51-4 |
| Molekylformel | C16H16FNO5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo- (ACI), 1-Cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid (ACI), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16FNO5/c1-3-23-14-11(17)6-9-12(15(14)22-2)18(8-4-5-8)7-10(13(9)19)16(20)21/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCOc1c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c2c1OC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.3 |
| Formel vikt | 321.1013 |