Läs mer
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Oxociprofloxacin), Mikromol™
Beskrivning
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Oxociprofloxacin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxociprofloxacin |
| CAS | 103237-52-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxociprofloxacin |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C17 H16 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 3'-Oxociprofloxacin, 4-Oxociprofloxacin, BAY-q 3542 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16FN3O4/c18-12-5-10-13(6-14(12)20-4-3-19-7-15(20)22)21(9-1-2-9)8-11(16(10)23)17(24)25/h5-6,8-9,19H,1-4,7H2,(H,24,25) |
| LEDER | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4=O)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(2-oxopiperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid |
| Visa mer |