Läs mer
1-Cyclopropyl-7-8-difluoro-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-7-8-difluoro-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1329836-33-0 |
| Molekylformel | C16 H15 F2 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-7,8-difluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2NO4/c1-3-23-16(21)10-7-19(8-4-5-8)14-9(15(10)20)6-11(22-2)12(17)13(14)18/h6-8H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(OC)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 1-cyclopropyl-7,8-difluoro-6-methoxy-4-oxo-quinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.29 |
| Formel vikt | 323.0969 |