Läs mer
1-Cyclopropylcarbonyl-piperazine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropylcarbonyl-piperazine-D8 |
| CAS | 2055113-57-8 |
| Molekylformel | C8 D8 H6 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,1-6H2/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)C2CC2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | cyclopropyl-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.259 |
| Formel vikt | 162.161 |