Läs mer
1-(cyklopropylkarbonyl)piperazinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15440097
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440097 250 mg 250mg
15420097 1 g 1g
15430097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66242.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 1021298-67-8 | C8H15ClN2O | 190,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1021298-67-8
Molekylformel C8H15ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 190.67
MDL-nummer MFCD03428576
InChI-nyckel WIHDAPMHNYYTOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hydrochloride, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone hydrochloride, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone hcl, cyclopropylcarboxylic acid-1-piperazineamide hydrochloride, cyclopropyl piperazinyl ketone, chloride, pubchem19546, 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hcl, 1-cyclopropylcarbonyl-piperazine hcl, 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hcl salt
PubChem CID 20847955
IUPAC-namn cyklopropyl(piperazin-1-yl)metanon;hydroklorid
LEDER Cl.O=C(C1CC1)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Smältpunkt 175 °C till 179 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Beilstein 18312533
Formel vikt 190.67
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.