Läs mer
1-(cyklopropylkarbonyl)piperazinhydroklorid, Mikromol
Produktkod. 30460556
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30460556 25 mg
1 options
Produktkod. 30460556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3926.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(cyklopropylkarbonyl)piperazinhydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1021298-67-8
Analyt- eller komponentnamn N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H14 N2 O . HCl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methanone, cyclopropyl-1-piperazinyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), (Cyclopropyl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride, 1-Cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride (1:1), N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O.ClH/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10;/h7,9H,1-6H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.O=C(C1CC1)N2CCNCC2
IUPAC-namn cyklopropyl(piperazin-1-yl)metanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 190.671
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 190,087 g/mol