Läs mer
1-(Cyclopropylmethyl)piperazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Cyclopropylmethyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 373608-42-5 |
| Molekylformel | C8H16N2.2HCl |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Piperazine, 1-(cyclopropylmethyl)-, dihydrochloride, 1-(Cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2.2ClH/c1-2-8(1)7-10-5-3-9-4-6-10;;/h8-9H,1-7H2;2*1H |
| LEDER | C1(CN2CCNCC2)CC1.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 1-(cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.15 |
| Formel vikt | 212.0847 |