Läs mer
Tocris Bioscience™ 1-Deazaadenosine
Beskrivning
Inhibitor of adenosine deaminase (Ki = 0.66 μM). Demonstrates antitumor activity in a range of leukemia cell lines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Deazaadenosine |
| CAS | 14432-09-8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C11H14N4O4 |
| Formel vikt | 266.25 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.257 |