Läs mer
1-Dekanesulfonsyra, natriumsalt, 96 %
Produktkod. 10683763 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10683763 100 g Glasflaska 100g
10673763 5 g Glasflaska 5g
10446252 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10683763 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369451000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
1 - Dekanesulfonsyra, natriumsalt, 96 %, Mängd: 25g, förpackning: Glasflaska, vit till grädde, smältpunkt: >300 grader. C, molekylvikt: 244,32, procentuell renhet: 96 %, Analysprocentintervall: 96 %, Beilstein: 04, III, 27, CAS: 13419-61-9, CAS Max %: 100,0, CAS Min %: 95,0 | CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13419-61-9
Molekylformel C10H21NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 244.32
MDL-nummer MFCD00007526
InChI-nyckel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC-namn natrium;dekan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300 °C
Färg Vit till grädde
Förlust vid torkning Max 5% (100 °C, 3 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)9SO3Na
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, III, 27
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 244.32
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.