Läs mer
1-Decanesulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, with Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Produktkod. 10711974 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10711974 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10711974 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0035/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
CAS 13419-61-9
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 5 g
Molekylformel C10H21NaO3S
MDL-nummer 7526
InChI-nyckel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn sodium decane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 244.32
Formel vikt 244.32g/mol
Förpackning Glass Jar