Läs mer
1-dekansulfonsyranatriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical™
Produktkod. 10408980 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10408980 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10408980 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0030/46
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Smältpunkt 300 °C
CAS 13419-61-9
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 25 g
Molekylformel C10H21NaO3S
MDL-nummer 7526
InChI-nyckel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natriumdekan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 244.32
Formel vikt 244,32 g/mol
Förpackning Glasburk