Läs mer
1 - Dekanetiol, 96 %
Produktkod. 11414180
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414180 25 mL 25ml
11428446 100 mL 100ml
11438446 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15913.AC
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 143-10-2 | C10H22S | 174,346 g/mol
1-Decanetiol används för att förbättra laddningsinjektion genom att skapa ett monolager av detta material på guldkälla-drain-elektrodytor för fälteffekttransistorer (FET). Det används också i studiet av självmonterade monolager.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Decanetiol används för att förbättra laddningsinjektion genom att skapa ett monolager av detta material på guldkälla-drain-elektrodytor för fälteffekttransistorer (FET). Det används också i studiet av självmonterade monolager.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Den är känslig för luft. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-10-2
Molekylformel C10H22S
Molekylvikt (g/mol) 174.346
MDL-nummer MFCD00004884
InChI-nyckel VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanethiol, decyl mercaptan, 1-mercaptodecane, decylmercaptan, decanethiol, decanethiol-1, decanthiol, n-decanethiol, n-decanthiol, 1-decylthiol
PubChem CID 8917
IUPAC-namn dekan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decanethiol
Smältpunkt -26 °C
Densitet 0.843
Kokpunkt 237 °C
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Odör Obehagligt
Linjär formel CH3(CH2)9SH
Brytningsindex 1.4565
Kvantitet 25 mL
Beilstein 1735223
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 174.35
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Decanethiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.