Läs mer
1-Decanethiol, 96%
Produktkod. 11438446
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 11438446
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15913.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143-10-2 | C10H22S | 174.346 g/mol
1-Decanetiol används för att förbättra laddningsinjektion genom att skapa ett monolager av detta material på guldkälla-drain-elektrodytor för fälteffekttransistorer (FET). Det används också i studiet av självmonterade monolager.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Decanetiol används för att förbättra laddningsinjektion genom att skapa ett monolager av detta material på guldkälla-drain-elektrodytor för fälteffekttransistorer (FET). Det används också i studiet av självmonterade monolager.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Den är känslig för luft. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-10-2
Molekylformel C10H22S
Molekylvikt (g/mol) 174.346
MDL-nummer MFCD00004884
InChI-nyckel VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanethiol, decyl mercaptan, 1-mercaptodecane, decylmercaptan, decanethiol, decanethiol-1, decanthiol, n-decanethiol, n-decanthiol, 1-decylthiol
PubChem CID 8917
IUPAC-namn dekan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decanethiol
Smältpunkt -26°C
Densitet 0.843
Kokpunkt 237°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel CH3(CH2)9SH
Brytningsindex 1.4565
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1735223
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 174.35
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.