Läs mer
1-Decanol, 98+%
Beskrivning
1-Decanol används vid tillverkning av mjukgörare, smörjmedel, ytaktiva ämnen och lösningsmedel. Det används också för att studera de termiska egenskaperna hos polymer-monolitiska stationära faser. Vidare används det för att förbättra den homomera glycinreceptorfunktionen. Utöver detta används den i daglig smak, matsmak och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Decanol används vid tillverkning av mjukgörare, smörjmedel, ytaktiva ämnen och lösningsmedel. Det används också för att studera de termiska egenskaperna hos polymer-monolitiska stationära faser. Vidare används det för att förbättra den homomera glycinreceptorfunktionen. Utöver detta används den i daglig smak, matsmak och kosmetika.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Olösligt i vatten. Blandbart med koltetraklorid, etanol, eter, aceton, bensen, kloroform och isättika. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Decanol |
| Smältpunkt | 6 °C |
| Densitet | 0.828 g/mL |
| Kokpunkt | 230 °C till 232 °C |
| Flampunkt | 82 °C (179 °F) |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Linjär formel | CH3(CH2)8CH2OH |
| Brytningsindex | 1.437 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN3082 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Decanol
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.