Läs mer
1-Decanol, 98+%
Produktkod. 11453517
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453517 2500 mL 2500ml
11443517 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17288.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1142.40 SEK
    926.65 SEK / 2500ml
    Save 215.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158,285 g/mol
1-Decanol används vid tillverkning av mjukgörare, smörjmedel, ytaktiva ämnen och lösningsmedel. Det används också för att studera de termiska egenskaperna hos polymer-monolitiska stationära faser. Vidare används det för att förbättra den homomera glycinreceptorfunktionen. Utöver detta används den i daglig smak, matsmak och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Decanol används vid tillverkning av mjukgörare, smörjmedel, ytaktiva ämnen och lösningsmedel. Det används också för att studera de termiska egenskaperna hos polymer-monolitiska stationära faser. Vidare används det för att förbättra den homomera glycinreceptorfunktionen. Utöver detta används den i daglig smak, matsmak och kosmetika.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Olösligt i vatten. Blandbart med koltetraklorid, etanol, eter, aceton, bensen, kloroform och isättika. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-30-1
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.285
MDL-nummer MFCD00004747
InChI-nyckel MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
IUPAC-namn dekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decanol
Smältpunkt 6 °C
Densitet 0.828
Kokpunkt 230 °C till 232 °C
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Analysprocentintervall >98%
Odör Sött
Linjär formel CH3(CH2)8CH2OH
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3082
Beilstein 1735221
Merck Index 14,2855
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter; Olöslig i vatten; Blandbar med koltetraklorid, etanol, eter, aceton, bensen, kloroform och glacial ättiksyra; Oblandbar med vatten.
Formel vikt 158.29
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Decanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.