Läs mer
1-dekanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023580
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
Produktkod. 11443517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17288.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158.285 g/mol
1-Decanol används vid tillverkning av mjukgörare, smörjmedel, ytaktiva ämnen och lösningsmedel. Det används också för att studera de termiska egenskaperna hos polymer-monolitiska stationära faser. Vidare används det för att förbättra den homomera glycinreceptorfunktionen. Utöver detta används den i daglig smak, matsmak och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Decanol används vid tillverkning av mjukgörare, smörjmedel, ytaktiva ämnen och lösningsmedel. Det används också för att studera de termiska egenskaperna hos polymer-monolitiska stationära faser. Vidare används det för att förbättra den homomera glycinreceptorfunktionen. Utöver detta används den i daglig smak, matsmak och kosmetika.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Olösligt i vatten. Blandbart med koltetraklorid, etanol, eter, aceton, bensen, kloroform och isättika. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-30-1
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.285
MDL-nummer MFCD00004747
InChI-nyckel MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
IUPAC-namn dekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decanol
Smältpunkt 6°C
Densitet 0.828 g/mL
Kokpunkt 230°C to 232°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Analysprocentintervall >98%
Linjär formel CH3(CH2)8CH2OH
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3082
Beilstein 1735221
Merck Index 14,2855
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether; Insoluble in water;Miscible with carbon tetrachloride,ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and glacial acetic acid; Immiscible with water.
Formel vikt 158.29
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Decanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Decanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.