missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Decanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 5°C to 7°C |
| Densitet | 0.8 g/cm3 at 20°C (DIN 51757) |
| Kokpunkt | 220°C to 235°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004747 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | 1-Decanol, Capric alcohol, Decyl alcohol, 1-Decanol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?