Läs mer
1-Decanol, TRC
Produktkod. 30350589
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30350589 10 g
1 options
Produktkod. 30350589 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD21254010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decanol
CAS 112-30-1
Molekylformel C10 H22 O
Kvantitet 10 g
Synonym Decyl alcohol (8CI), 1-Hydroxydecane, Alfol 10, Antak, Capric alcohol, Caprinic alcohol, Capryl alcohol, Conol 1098, Conol 10N, Decanol, Epal 10, Kalcohl 10, Kalcohl 1098, Kalcohl 10H, Kalcol 1098, Lorol C 10-98, NSC 406313, Nacol 10, Nacol 10-99, Nafol 10, Nafol 10D, Nonylcarbinol, Royaltac, Sipol L 10, T 148, n-Decanol, n-Decyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCO
IUPAC-namn DeCan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 158.28
Formel vikt 158.1671