Läs mer
1-Decanoyl-rac-glycerol, TRC
Produktkod. 30134271
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134271 2.5 g 2.5g
30003976 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2126502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2277-23-8
Molekylformel C13H26O4
Molekylvikt (g/mol) 246.34
Synonym Decanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, (±)-1-Monodecanoin, (±)-Glyceryl 1-Monodecanoate, 1-Decanoylglycerol, 1-Monocaprin, 1-Monodecanoylglycerol, 2,3-Dihydroxypropyl Decanoate, Capric Acid alpha-Monoglyceride, Capryl Monoglyceride, Decanoic Acid 1-Monoglyceride, Decanoic Acid alpha-Monoglyceride, Glycerol 1-Monodecanoate, alpha-Monocaprin;
IUPAC-namn 2,3-dihydroxypropyldecanat
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decanoyl-rac-glycerol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
Formel vikt 246.1831