Läs mer
1-decen, 94 %
Produktkod. 11346996
Change view
Kvantitet:
100 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346996 100 mL 100ml
11356996 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06800.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140,27 g/mol
1-Decene existerar som en alfa-olefin, den används som monomer i sampolymerer. Det används som mellanprodukt vid framställning av epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiska smörjmedel, syntetiska fettsyror och alkylerade aromater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Decene existerar som en alfaolefin, den används som monomer i sampolymerer. Det används som mellanprodukt vid framställning av epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiska smörjmedel, syntetiska fettsyror och alkylerade aromater.
Löslighet
blandbar i eter, etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-05-9
Molekylformel C10H20
Molekylvikt (g/mol) 140.27
MDL-nummer MFCD00009577
InChI-nyckel AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC-namn dec-1-en
LEDER CCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decene
Smältpunkt -66°C
Kokpunkt 170°C to 171°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH2
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3295
Beilstein 1737236
Formel vikt 140.27
Procent renhet 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Decene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.