Läs mer
1-Decene, 96%, remainder isomers
Produktkod. 11317438
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317438 500 g 500g
11307438 100 g 100g
11397428 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031213.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene är den enda isomeren av industriell betydelse. det används som monomer i sampolymerer och är en mellanprodukt vid framställning av epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiska smörjmedel, syntetiska fettsyror och alkylerade aromater. 1-Decene har isolerats från bladen och rhizom av växten Farfugium japonicum och har upptäckts som den initiala produkten i den mikrobiella nedbrytningen av n-dekan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-05-9
Molekylformel C10H20
Molekylvikt (g/mol) 140.27
MDL-nummer MFCD00009577
InChI-nyckel AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC-namn dec-1-en
LEDER CCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decene
Smältpunkt -66°C
Färg Färglös
Densitet 0.741 g/mL
Kokpunkt 170°C to 171°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Analysprocentintervall 96%
Anteckningar om analysprocent Återstående isomerer
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH2
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1737236
Löslighetsinformation Alkenes are virtually insoluble in water,but dissolve in organic solvents.
Formel vikt 140.27
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.