Läs mer
1-decen, 96 %, resterande isomerer
Beskrivning
1-Decene är den enda isomeren av industriell betydelse. det används som monomer i sampolymerer och är en mellanprodukt vid framställning av epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiska smörjmedel, syntetiska fettsyror och alkylerade aromater. 1-Decene har isolerats från bladen och rhizom av växten Farfugium japonicum och har upptäckts som den initiala produkten i den mikrobiella nedbrytningen av n-dekan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Decene |
| Smältpunkt | -66 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.741 g/mL |
| Kokpunkt | 170 °C till 171 °C |
| Flampunkt | 49 °C (120 °F) |
| Analysprocentintervall | 96% |
| Anteckningar om analysprocent | Återstående isomerer |
| Linjär formel | CH3(CH2)7CH=CH2 |
| Brytningsindex | 1.421 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.