Läs mer
1-decen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309923
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309923 1 ml
1 options
Produktkod. 30309923 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA12096000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decene
CAS 872-05-9
Analyt- eller komponentnamn 1-Decene
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C10 H20
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Decene, 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene
InChI formel InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
LEDER CCCCCCCCC=C
IUPAC-namn Dec-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 140.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 140,1565 g/mol