Läs mer
1-decen, TRC
Produktkod. 30368640
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30368640 1 g
1 options
Produktkod. 30368640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2255551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decene
CAS 872-05-9
Molekylformel C10 H20
Kvantitet 1 g
Synonym 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene
InChI formel InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
LEDER CCCCCCCCC=C
IUPAC-namn Dec-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 140.27
Formel vikt 140.1565