Läs mer
(1-Decyl)trimetylammoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11378635
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378635 50 g 50g
11368635 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12144.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280,29 g/mol
(1-Decyl)trimetylammoniumbromid används i högpresterande vätskekromatografi och i kärnmagnetisk resonans. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-Decyl)trimetylammoniumbromid används i högpresterande vätskekromatografi och i kärnmagnetisk resonans. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2082-84-0
Molekylformel C13H30BrN
Molekylvikt (g/mol) 280.29
MDL-nummer MFCD00041973
InChI-nyckel PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
PubChem CID 16388
ChEBI CHEBI:295756
IUPAC-namn decyl(trimetyl)azanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Decyl)trimethylammonium bromide
Smältpunkt 243 °C till 245 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 3915222
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 280.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.