missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Decylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Decylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H23N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11;/h2-11H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 193.1597 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?