Läs mer
1 – Decylboronsyra, 98 %
Produktkod. 11394326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394326 1 g 1g
11304336 5 g 5g
11314336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19957.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 24464-63-9 | C10H23BO2 | 186,102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24464-63-9
Molekylformel C10H23BO2
Molekylvikt (g/mol) 186.102
MDL-nummer MFCD01074638
InChI-nyckel TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
PubChem CID 4186635
IUPAC-namn decylboronsyra
LEDER B(CCCCCCCCCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decylboronic acid
Smältpunkt 86 °C till 89 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1743934
Formel vikt 186.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.