Läs mer
1-Decylfosfonsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358565 5 g 5g
11348565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12019.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6874-60-8 | C10H23O3P | 222.265 g/mol
1-Decylfosfonsyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används för att stabilisera färgsensibiliserade solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Decylfosfonsyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används för att stabilisera färgsensibiliserade solceller.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6874-60-8
Molekylformel C10H23O3P
Molekylvikt (g/mol) 222.265
MDL-nummer MFCD00015830
InChI-nyckel DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanephosphonic acid, phosphonic acid, decyl, 1-decanephosphonic acid, decyl-phosphonic acid, 1-decylphosphonic acid, n-decylphosphonic acid, phosphonic acid, p-decyl, decylphosphonicacid, n-decanephosphonic acid, acmc-1cuhv
PubChem CID 81309
IUPAC-namn decylfosfonsyra
LEDER CCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decylphosphonic acid
Smältpunkt 100°C to 101°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1771572
Formel vikt 222.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.