Läs mer
1-Decyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11409113
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11409113
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11171.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138.254 g/mol
1-Decyne har använts för att stabilisera ruteniumnanopartiklar genom att bilda rutenium-vinylidengränssnittsbindningar. Det används också som primära och sekundära mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Decyne har använts för att stabilisera ruteniumnanopartiklar genom att bilda rutenium-vinylidengränssnittsbindningar. Det används också som primära och sekundära mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara vid 0-6 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 764-93-2
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.254
MDL-nummer MFCD00009576
InChI-nyckel ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
IUPAC-namn dec-1-yn
LEDER CCCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decyne
Smältpunkt -44°C
Densitet 0.767
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Petrol-like
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1236372
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 138.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.