Läs mer
1-Decyne, 98%
Produktkod. 11489103
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489103 5 g 5g
11499103 25 g 25g
11409113 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489103 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11171.06
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138,254 g/mol
1-Decyne har använts för att stabilisera ruteniumnanopartiklar genom att bilda rutenium-vinylidengränssnittsbindningar. Det används också som primära och sekundära mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Decyne har använts för att stabilisera ruteniumnanopartiklar genom att bilda rutenium-vinylidengränssnittsbindningar. Det används också som primära och sekundära mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara vid 0-6 °C.
Kemiska identifierare
CAS 764-93-2
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.254
MDL-nummer MFCD00009576
InChI-nyckel ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
IUPAC-namn dec-1-yn
LEDER CCCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decyne
Smältpunkt -44°C
Densitet 0.767
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Petrol-like
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1236372
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 138.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.