Läs mer
1-Decyne, TRC
Produktkod. 30354522
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30354522 50 mg
1 options
Produktkod. 30354522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22847850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Decyne
CAS 764-93-2
Molekylformel C10H18
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
LEDER CCCCCCCCC#C
IUPAC-namn dec-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 138.25