missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Dehydro Aldosterone, TRC

Produktkod. 30355007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30355007 5 mg -
30349652 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30355007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2291055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76959-24-5
Molekylformel C21H26O5
Molekylvikt (g/mol) 358.43
Synonym (11beta)-11,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-18-al, delta1-Aldosterone, 11beta,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-18-al, 1-Dehydroaldosterone
LEDER C[C@]12C=CC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Dehydro Aldosterone
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h6-8,14-17,19,22-23,25H,2-5,9-11H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,19-,20-,21+/m0/s1
Formel vikt 358.178
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.