missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Dehydro Epiandrosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Dehydro Epiandrosterone |
| CAS | 23633-63-8 |
| Molekylformel | C19 H28 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Androst-1-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β,5α)-, 5α-Androst-1-en-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β,5α)-3-Hydroxyandrost-1-en-17-one, 1-Androsterone, 1-Dehydro epiandrosterone, 1-Dehydroepiandrosterone, 5α-Androst-1-ene-3β-ol-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,12-16,20H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@@H](O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (3R,5S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.42 |
| Formel vikt | 288.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?