Läs mer
1-Deoxo-1,2-dehydro-N-desbenzyl-N-tert-butyloxycarbonyl Donepezil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Deoxo-1,2-dehydro-N-desbenzyl-N-tert-butyloxycarbonyl Donepezil |
| CAS | 1346600-41-6 |
| Molekylformel | C22H31NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO4/c1-22(2,3)27-21(24)23-8-6-15(7-9-23)10-16-11-17-13-19(25-4)20(26-5)14-18(17)12-16/h11,13-15H,6-10,12H2,1-5H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.49 |
| Formel vikt | 373.2253 |