Läs mer
1-Deoxy-1-(metylnitrosoamino)-D-glucitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Deoxy-1-(methylnitrosoamino)-D-glucitol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O6/c1-9(8-15)2-4(11)6(13)7(14)5(12)3-10/h4-7,10-14H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1 |